Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede polykarbonatflasker med lukning
Beskrivelse
Frys prøver effektivt med slagfast Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede polykarbonatflasker med lukning, som er vinduesklare. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- 16 oz. og 0,25 gal. størrelser er gode til mindre volumen applikationer, hvor indholdet skal ses
- 0,5 og 0,66 gal. størrelser kan bruges som dyrkningsbeholdere til batch-, suspensions- eller ubundet rulledyrkning
- 1 og 2 gal. størrelser har indbyggede skulderstropper til fastgørelse af et identifikationsmærke
- Fremragende slagfasthed gør disse flasker gode til frysebrug til -135 C (-°211 °F)
- Foringsløse hætter giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Autoklaverbar/gennemsigtig/lækagesikker†
Inkluderer:
Lækagesikker† skruelåg af polypropylen
Bemærk:
Før autoklavering frigøres gevindene helt eller hætten fjernes. Autoklaven er tom. Gentagen autoklavering vil forkorte flaskens levetid.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,5 gal., 2L |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 gal. |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Flaske med smal mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 25 mm |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 1 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.