Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede polykarbonatflasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10146070
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
1 L
2 L
2.5 L
4 L
8 L
Lukkestørrelse:
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10146070
Brand: Thermo Scientific™ DS22050250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Frys prøver effektivt med slagfaste disse smalmundede polycarbonatflasker med lukning.
Frys prøver effektivt med slagfast Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede polykarbonatflasker med lukning, som er vinduesklare. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
  • 16 oz. og 0,25 gal. størrelser er gode til mindre volumen applikationer, hvor indholdet skal ses
  • 0,5 og 0,66 gal. størrelser kan bruges som dyrkningsbeholdere til batch-, suspensions- eller ubundet rulledyrkning
  • 1 og 2 gal. størrelser har indbyggede skulderstropper til fastgørelse af et identifikationsmærke
  • Fremragende slagfasthed gør disse flasker gode til frysebrug til -135 C (-°211 °F)
  • Foringsløse hætter giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Autoklaverbar/gennemsigtig/lækagesikker†
Inkluderer:
Lækagesikker† skruelåg af polypropylen
Bemærk:
Før autoklavering frigøres gevindene helt eller hætten fjernes. Autoklaven er tom. Gentagen autoklavering vil forkorte flaskens levetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,625 gal., 2,5 L
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Kapacitet (engelsk) 0,625 gal.
Farve Klar
Oversigt Flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 25 mm
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 38mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1580 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 295 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 4,75 tommer.
Højde (engelsk) 9,8''
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 121 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.