Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal-mundet uigennemsigtig ravfarvet HDPE-emballageflasker uden lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Product Code. 10304343
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Product Code. 10304343
Brand: Thermo Scientific™ 3620850001
Only null left
Add to basket
Add to basket
Beskyt lysfølsomme reagenser med disse uigennemsigtige, ravgule emballageflasker, som opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr. USP seneste udgave.
Beskyt værdifulde lysfølsomme reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med smal mund. Pakket uden lukninger kan du matche disse flasker med forskellige farvede lukninger (Kat. nr. 362150-serien). Disse højdensitet, polyethylenflasker opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
  • Lækagesikker† med passende Nalgene lukning
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er bulkpakket uden lukning. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Smalmundede emballageflasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasser VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Pakkerflaske
Højde (engelsk) 2,4''
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Show More Show Less
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.