Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtig ravfarvet HDPE-flasker med smal mund med lukning: krympeindpakkede bakker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10562035
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Lukkestørrelse:
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1050
Artikelnummer. 10562035
Brand: Thermo Scientific™ 3220850001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oplev nem håndtering med Nalgene Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker, bekvemt pakket i krympefoliebakker klar til at føres ind i påfyldningslinjerne til forskellige reagenser.
Oplev nem håndtering med Thermo Scientific™ Nalgene Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker, bekvemt pakket i krympefoliebakker klar til at føres ind i påfyldningslinjerne til forskellige reagenser. Flasker inkluderer polypropylen lukninger.
  • Uigennemsigtig ravgul beholder giver beskyttelse til lysfølsomme reagenser
  • Flaskerne er pakket i stive bakker, hvilket giver mulighed for nem håndtering
  • Uigennemsigtig ravfarvet HDPE med uigennemsigtig ravfarvet polypropylenlukning
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker er pakket i krympeindpakkede bakker med lukninger pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Smalmundede emballageflasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1050
nr. pr. pakke 70
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.