Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth Natural HDPE emballageflasker med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Opbevar, send og pak flydende reagenser sikkert vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlig HDPE emballageflasker med smal mund med lukning, et ideelt valg til specialkemikalier, diagnostik, biologiske produkter, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler. De sprøjtestøbte højdensitets polyethylenflasker har en hård plastkonstruktion med ensartet vægtykkelse og styrke. Polypropylen lukninger er inkluderet for tæthed† forsegling.
- Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser
- Anbefales til opbevaring og forsendelse af flydende reagenser
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Smalmundede emballageflasker |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 1000 |
| nr. pr. pakke | 1000 |
| Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.