Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth Natural HDPE emballageflasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10099252
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10099252
Brand: Thermo Scientific™ 3120890002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, send og pak specialkemikalier, diagnostik, biologiske produkter, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler med disse smalmundede HDPE-flasker.
Opbevar, send og pak flydende reagenser sikkert vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlig HDPE emballageflasker med smal mund med lukning, et ideelt valg til specialkemikalier, diagnostik, biologiske produkter, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler. De sprøjtestøbte højdensitets polyethylenflasker har en hård plastkonstruktion med ensartet vægtykkelse og styrke. Polypropylen lukninger er inkluderet for tæthed† forsegling.
Funktioner:
  • Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser
  • Anbefales til opbevaring og forsendelse af flydende reagenser
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smalmundede emballageflasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 86 mm
Produkttype Pakkerflaske
Bredde (engelsk) 1,52 tommer.
Højde (engelsk) 3,38 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Show More Show Less
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.