Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521824
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 72
Artikelnummer. 10404051
Brand: Thermo Scientific™ 20039025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør applikationer som spormetalanalyse med fleksible, slag- og kemikaliebestandige LDPE-flasker med lukning.
Udfør applikationer som spormetalanalyse med fleksibel, slag- og kemikaliebestandig Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-flasker med lukning, som har ekstremt lavt indhold af spormetal. Flaskerne er tætte† når det bruges med Nalgene lukker og giver fremragende synlighed af indholdet, samt fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Translucence allows easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelsk) 0,25 oz.
Farve Neutral
Oversigt Flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.