Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-flasker med lukning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11724264
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
11724264 15 mL 20 mm Pakke med 72
10404051 8 mL 20 mm Pakke med 12
10420391 30 mL 20 mm Pakke med 12
10799041 60 mL 20 mm Pakke med 12
10054380 125 mL 24 mm Pakke med 12
10040681 250 mL 24 mm Pakke med 12
10242091 500 mL 28 mm Pakke med 12
10693442 500 mL 38-430 mm Pakke med 12
10333981 1 L 38-430 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11724264 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20039050
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør applikationer som spormetalanalyse med fleksible, slag- og kemikaliebestandige LDPE-flasker med lukning.
Udfør applikationer som spormetalanalyse med fleksibel, slag- og kemikaliebestandig Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-flasker med lukning, som har ekstremt lavt indhold af spormetal. Flaskerne er tætte† når det bruges med Nalgene lukker og giver fremragende synlighed af indholdet, samt fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Translucence allows easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Neutral
Oversigt Flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 58 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (engelsk) 2,3 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.