Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-flasker med lukning
Beskrivelse
Udfør applikationer som spormetalanalyse med fleksibel, slag- og kemikaliebestandig Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-flasker med lukning, som har ekstremt lavt indhold af spormetal. Flaskerne er tætte† når det bruges med Nalgene lukker og giver fremragende synlighed af indholdet, samt fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Translucence allows easy viewing of liquid levels
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Flaske med smal mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.