Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE emballageflasker uden lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10787103
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10787103
Brand: Thermo Scientific™ 3620890001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse emballageflasker uden lukning, lavet af naturligt gennemskinnelig HDPE og med en smal mund.
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE emballageflasker uden lukninger, lavet af naturligt gennemskinnelig polyethylen med høj densitet. Bulk pakket, disse flasker er tætte† når det bruges med Nalgene lukninger (bestilles separat).
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er bulkpakket uden lukning. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smalmundede emballageflasker uden lukninger
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelukning (bestilles separat)
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.