Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE-emballageflasker med lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
Beskrivelse
Minimer biologisk og partikelforurening med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE-emballageflasker med lukning. Med en holdbar konstruktion og en smal mund til nem hældning er disse højdensitets polyethylenflasker produceret i et kontrolleret miljø, har fremragende kemisk resistens og er sterile til 10 -6 SAL.
- Produceret i et kontrolleret miljø
- Naturlige højdensitets polyethylenflasker med hvide, linerfri polypropylen lukninger
- Steril til 10 -6 SAL
- RNAse, DNAse, hDNA og pyrogen fri
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er pakket i krympepakkede bakker med lukninger samlet.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Smalmundede emballageflasker |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 38 mm |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.