Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE-emballageflasker med lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10304103
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 24
Pakke med 240
Pakke med 540
Pakke med 864
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10304103 30 mL 20-415 mm Pakke med 864
10621294 60 mL 20-415 mm Pakke med 540
10190173 125 mL 24-415 mm Pakke med 240
10474743 250 mL 24-415 mm Pakke med 180
10262903 500 mL 28-415 mm Pakke med 120
10465123 1000 mL 38-430 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10304103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420890001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5875.00 DKK
    5409.20 DKK / Pakke med 864
    Spare 465.80 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Minimer biologisk og partikelforurening med sterile emballageflasker produceret i et kontrolleret miljø og med kemisk resistens.
Minimer biologisk og partikelforurening med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE-emballageflasker med lukning. Med en holdbar konstruktion og en smal mund til nem hældning er disse højdensitets polyethylenflasker produceret i et kontrolleret miljø, har fremragende kemisk resistens og er sterile til 10 -6 SAL.
Funktioner:
  • Produceret i et kontrolleret miljø
  • Naturlige højdensitets polyethylenflasker med hvide, linerfri polypropylen lukninger
  • Steril til 10 -6 SAL
  • RNAse, DNAse, hDNA og pyrogen fri
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er pakket i krympepakkede bakker med lukninger samlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smalmundede emballageflasker
Materiale HDPE
nr. pr. sag 864
nr. pr. pakke 54
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 20 mm
Forsteriliseret Ja
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Egnet til formålet Steril
Højde (metrisk) 61 mm
Højde (engelsk) 2,4''
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Certificeret: Steril (SAL 10 -6 ), RNAse, DNAse, hDNA og pyrogenfri. Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Pakkerflaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.