Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE laboratoriekvalitetsflasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10550022
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10550022
Brand: Thermo Scientific™ 20029025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, send og pak væsker med disse yderst pålidelige flasker i laboratoriekvalitet, specielt designet til langvarig krævende laboratoriebrug.
Opbevar, send og pak væsker ved hjælp af yderst pålidelige og holdbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE laboratoriekvalitetsflasker med lukning. Disse halvstive, gennemskinnelige flasker til alle formål er specielt designet til langvarig, krævende laboratoriebrug og tilbyder fremragende kemikalieresistens. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Versatile and indispensable in the lab
  • Uniform walls provide durability and resistance to splitting or punctures
  • Can be used in a freezer up to -100°C (-149°F)
  • Linerless polypropylene closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Participates in the ACT Label Program
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelsk) 0,25 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Lab Quality Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Opbevaringsflaske
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (engelsk) 1.78 in.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.