Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE laboratoriekvalitetsflasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10517341
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10517341 500 mL 28 mm Pakke med 12
10718331 4 mL 13 mm Pakke med 12
10550022 8 mL 20 mm Pakke med 12
15322244 8 mL 20 mm -
10758711 15 mL 20 mm Pakke med 12
10768711 30 mL 20 mm Pakke med 12
10313501 60 mL 20 mm Pakke med 12
10159140 125 mL 24 mm Pakke med 12
10782711 175 mL 24 mm Pakke med 12
10507341 250 mL 24 mm Pakke med 12
10749671 500 mL 38-430 mm Pakke med 12
10027950 1 L 38-430 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10517341 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20020016
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, send og pak væsker med disse yderst pålidelige flasker i laboratoriekvalitet, specielt designet til langvarig krævende laboratoriebrug.
Opbevar, send og pak væsker ved hjælp af yderst pålidelige og holdbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE laboratoriekvalitetsflasker med lukning. Disse halvstive, gennemskinnelige flasker til alle formål er specielt designet til langvarig, krævende laboratoriebrug og tilbyder fremragende kemikalieresistens. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Versatile and indispensable in the lab
  • Uniform walls provide durability and resistance to splitting or punctures
  • Can be used in a freezer up to -100°C (-149°F)
  • Linerless polypropylene closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Participates in the ACT Label Program
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Lab Quality Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Laboratorieflaske
Højde (engelsk) 6,69 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.