Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2 flasker med smal mund
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 flasker som indvendige beholdere til design, samling og certificering af kombinationsemballage. Disse højdensitets polyethylenflasker er sikre, økonomiske og designet til at modstå spaltning og punktering fra forsendelsesstød.
- Heavy-duty walls resist splitting and puncturing
- Leakproof†, each lot of bottles is leak tested at 15psi (103kPa)
Includes:
Polypropylene screw caps † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Narrow-Mouth Passport IP2 Bottles |
| Diameter (engelsk) | 34 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 14 mm (Inner), 34 mm (Outer) |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Inkluderer | Polypropylene (PP) screw caps |
| Højde (metrisk) med lukning | 61 mm |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.