Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2 flasker med smal mund
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 flasker som indvendige beholdere til design, samling og certificering af kombinationsemballage. Disse højdensitets polyethylenflasker er sikre, økonomiske og designet til at modstå spaltning og punktering fra forsendelsesstød.
- Kraftige vægge modstår at sprække og punktere
- Lækagesikre†, hver batch flasker bliver lækagetestet ved 15 psi (103 kPa)
Inkluderer:
Polypropylen skruelåg † Udtrykket “lækagesikring” gælder produkter Thermo Scientific Nalgene , der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/flaske-/tragt-lukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter de er fyldt med vand, inverteret, kan tåle lufttryk på 2 psig i 2 minutter og uden vandudslip; b) Flaske-/tragt-/flaskelukningssystemer større end 100 mm efter de er fyldt med vand, inverteret i 15 minutter, og der slipper ikke vand ud. Bemærk: disse tests med andre væsker giver muligvis ikke samme resultat. For at sikre sikker brug anbefales kunder at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under de betingelser, de har planlagt anvendelse. Thermo Scientific Nalgene Produkterne er lækagesikre ved omgivelsestemperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 128 oz., 4000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 4000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Small-mouth Passport IP2-flasker |
| Diameter (engelsk) | 153 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 27 mm (indre), 153 mm (udvendig) |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 27 mm |
| Inkluderer | Polypropylen (PP) skruelåg |
| Højde (metrisk) med lukning | 334 mm |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.