Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 flasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10252673
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10252673 30 mL 20-415 mm Pakke med 1000
11329794 125 mL 24-415 mm Pakke med 500
10141143 250 mL 24-415 mm Pakke med 250
10522045 500 mL 28-415 mm Pakke med 125
10272673 1000 mL 38-430 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10252673 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3120990001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11520.00 DKK
    11205.83 DKK / Pakke med 1000
    Spare 314.17 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Send og opbevar flydende reagenser ved hjælp af disse højdensitet, holdbare polyethylenflasker med lukning. Anbefales til kunder, der designer, samler og certificerer deres egen kombinationsemballage.
Send og opbevar flydende reagenser ved hjælp af holdbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundende HDPE IP2-flasker med lukning. Disse højdensitets polyethylenflasker er en sikker, økonomisk løsning for kunder, der designer, samler og certificerer deres egen kombinationsemballage.
Holdbare flasker til forsendelse af flydende reagenser
  • HDPE-flaske med PP-lukning, bulkpakning
  • Smal mund
  • Overholder IATA- og ICAO-reglerne
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er bulkpakket i separate polyposer i samme karton
Anbefalet til:
Til opbevaring og forsendelse af flydende reagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt IP2 smalmundede flasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 14 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring og forsendelse af flydende reagenser
Højde (metrisk) med lukning 61 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Flasker vurderes til 15psi (103kPa) pr. 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6 og IATA Dangerous Goods Regulations, afsnit 5.0.2.9.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype IP2 flaske
Højde (engelsk) 2,4''
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm