Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE økonomiflasker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10490333
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10490333 60 mL 20 mm Pakke med 72
10441781 30 mL 20 mm Pakke med 72
10253971 125 mL 24 mm Pakke med 72
10400343 250 mL 24 mm Pakke med 72
10601722 500 mL 28 mm Pakke med 48
10653252 1 L 38-430 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10490333 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20890002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 DKK
    405.88 DKK / Pakke med 72
    Spare 12.12 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder prøver og daglige arbejdsløsninger som buffere og bænkreagenser med disse HDPE-økonomiflasker, velegnet til lettere opgaver, generelle formål.
Indeholder prøver og daglige arbejdsløsninger som buffere og bænkreagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE økonomiflasker, letvægtsversioner af originalen Nalgene Lab kvalitet flaske. Disse højdensitets polyethylenflasker er velegnede til lettere opgaver, generelle formål og er lækagesikre† når det bruges med Nalgene lukninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
  • Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
  • Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smalmundet økonomiflaske
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 72
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 85 mm
Produkttype Smal mund økonomi flaske
Bredde (engelsk) 1,52 tommer.
Højde (engelsk) 3,36 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.