Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE økonomiflasker
Indeholder prøver og daglige arbejdsløsninger som buffere og bænkreagenser med disse HDPE-økonomiflasker, velegnet til lettere opgaver, generelle formål.
Brand: Thermo Scientific™ 2089-0001
Beskrivelse
Indeholder prøver og daglige arbejdsløsninger som buffere og bænkreagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE økonomiflasker, letvægtsversioner af originalen Nalgene Lab kvalitet flaske. Disse højdensitets polyethylenflasker er velegnede til lettere opgaver, generelle formål og er lækagesikre† når det bruges med Nalgene lukninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
- Linerless polypropylene caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
- Recommended for sample collection and storage of daily working solutions
- Bottles participate in My Green Labs' ACT Label program for Accountability, Consistency and Transparency around product sustainability
Tekniske data
1 oz., 30 mL | |
1 oz. | |
Narrow-Mouth Economy Bottle | |
Lighter-Duty, General Purpose | |
72 | |
Non-sterile | |
20 mm | |
Yes | |
Reusable | |
Round | |
61 mm | |
2.4 in. | |
Polypropylene | |
34 mm | |
No |
30 mL | |
Translucent | |
14 mm | |
HDPE | |
72 | |
Natural | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. | |
Not Autoclavable | |
Narrow | |
Yes | |
Narrow Mouth Economy Bottle | |
Unlined | |
20 mm | |
Screw Cap |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1311866 | Overensstemmelsescertifikat | 03/03/2021 | 2089-0001 |
1306996 | Overensstemmelsescertifikat | 11/01/2021 | 2089-0001 |
1301728 | Overensstemmelsescertifikat | 13/11/2020 | 2089-0001 |
1298006 | Overensstemmelsescertifikat | 28/09/2020 | 2089-0001 |
1282845 | Overensstemmelsescertifikat | 20/04/2020 | 2089-0001 |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.