Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede HDPE-flasker med smal mund med lukninger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521756
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10099442
Brand: Thermo Scientific™ 3120970004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pak opløsningsmidler, olier, kemikalier og landbrugsprodukter i denne smalmundede fluorholdige HDPE-flaske med lukning. Disse højdensitets polyethylenbeholdere er et omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerflasker.
Fremstillet af Nalgene™ for modstandsdygtighed over for gennemtrængning, paneler, lugtemission, smags- og dufttab. Thermo ScieNantific™ Nalgene™ Fluorerede HDPE-flasker med smal mund med lukninger giver overlegne midler til opløsningsmidler, olier, kemikalier og landbrugsprodukter.
Funktioner:
  • Fluoreret polyethylen med høj densitet
  • Ensartede vægge modstandsdygtige over for spaltning og punktering
  • Omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerflasker.
  • Fluorerede polypropylen lukninger
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Et prøveproduktcertifikat, der giver cytotoksicitet, USP Klasse VI, FDA —Compliance 21 CFR og andre lovmæssige overholdelsesoplysninger er tilgængelige eller kan rekvireres fra vores Certificate of Compliance Database
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,23 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Fluoreret flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale Fluoreret HDPE
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 500
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 24 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 101 mm
Produkttype Fluoreret flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 1,98 tommer.
Højde (engelsk) 3,97 tommer.
Lukningsmateriale Fluoreret polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Nej