Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerede HDPE-flasker med smal mund med lukninger
Description
Fremstillet af Nalgene™ for modstandsdygtighed over for gennemtrængning, paneler, lugtemission, smags- og dufttab. Thermo ScieNantific™ Nalgene™ Fluorerede HDPE-flasker med smal mund med lukninger giver overlegne midler til opløsningsmidler, olier, kemikalier og landbrugsprodukter.
- Fluoreret polyethylen med høj densitet
- Ensartede vægge modstandsdygtige over for spaltning og punktering
- Omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerflasker.
- Fluorerede polypropylen lukninger
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Et prøveproduktcertifikat, der giver cytotoksicitet, USP Klasse VI, FDA —Compliance 21 CFR og andre lovmæssige overholdelsesoplysninger er tilgængelige eller kan rekvireres fra vores Certificate of Compliance DatabaseBegrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Fluoreret flaske med smal mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18 mm |
| Materiale | Fluoreret HDPE |
| nr. pr. sag | 250 |
| nr. pr. pakke | 250 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 24 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Show More |