Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth Economy HDPE-flasker: Bulk Pack, samlet
Beskrivelse
Udfør lette laboratorieapplikationer til generelle formål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Economy HDPE-flasker, som er lette og brudsikre og lækagesikre† når det bruges med Nalgene lukninger. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
- Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
- Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
- Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Smal-mundet økonomi flaske Bulk Pack |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.