Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-mouth Economy HDPE-flasker: Bulk Pack, samlet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10294351
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10294351 1 L 38 mm Pakke med 50
10334912 125 mL 24 mm Pakke med 500
10035260 250 mL 24 mm Pakke med 250
10209090 500 mL 28 mm Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10294351 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3320890032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00 DKK
    805.78 DKK / Pakke med 50
    Spare 26.22 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Udfør lette laboratorieapplikationer til generelle formål med disse HDPE-flasker med smal mund, som er lette og brudsikre.
Udfør lette laboratorieapplikationer til generelle formål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Economy HDPE-flasker, som er lette og brudsikre og lækagesikre† når det bruges med Nalgene lukninger. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
  • Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
  • Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smal-mundet økonomi flaske Bulk Pack
Diameter (metrisk) Indvendig hals 27 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 216 mm
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 92 mm
Lukketype Skruelukning (samlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Smal mund økonomi flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.