Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ FEP med lukning
Artikelnummer. 11321564
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11321564 1 L 38 mm Pakke med 4
10120491 30 mL 20 mm Hver
10068170 60 mL 20 mm Hver
10558491 125 mL 24 mm Hver
13167519 125 mL 24 mm Pakke med 6
11311564 250 mL 24 mm Pakke med 4
11371514 500 mL 28 mm Pakke med 4
10672561 500 mL 28 mm Hver
10149810 1 L 38 mm Hver
10652751 2 L 38-430 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11321564 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16000032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6245.00 DKK
    5909.08 DKK / Pakke med 4
    Spare 335.92 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør spormetalanalyse, høj- og lavtemperaturarbejde og applikationer, der involverer organiske opløsningsmidler eller streng rengøring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ FEP med lukning.
Udfør spormetalanalyse, høj- og lavtemperaturarbejde og applikationer, der involverer organiske opløsningsmidler eller streng rengøring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ FEP med lukning.
  • Autoklaverbar og gennemsigtig
  • Kemisk og korrosionsbestandig
  • Tåler -105 °C til +150 °C (-157 °F til +302 °F)
  • Lækagesikker† , ETFE skruelåg medfølger
  • Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 26 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale Teflon FEP
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 260 °C
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 38 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 203 mm
Bredde (engelsk) 3,55 tommer.
Højde (engelsk) 7,98 tommer.
Lukningsmateriale ETFE
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 90 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Engangs Single-use
Produkttype Flaske med smal mund
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.