Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ FEP med lukning
Product Code. 10672561
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 4
Product Code. 10672561
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 16000016
Only null left
Add to basket
Add to basket
Udfør spormetalanalyse, høj- og lavtemperaturarbejde og applikationer, der involverer organiske opløsningsmidler eller streng rengøring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ FEP med lukning.
Udfør spormetalanalyse, høj- og lavtemperaturarbejde og applikationer, der involverer organiske opløsningsmidler eller streng rengøring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ FEP med lukning.
  • Autoklaverbar og gennemsigtig
  • Kemisk og korrosionsbestandig
  • Tåler -105 °C til +150 °C (-157 °F til +302 °F)
  • Lækagesikker† , ETFE skruelåg medfølger
  • Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale Teflon FEP
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 260 °C
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance CCD 077, SW-CDC-001501, EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 166 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 6,53 tommer.
Lukningsmateriale ETFE
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Show More Show Less
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.