Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ FEP med lukning
Beskrivelse
Udfør spormetalanalyse, høj- og lavtemperaturarbejde og applikationer, der involverer organiske opløsningsmidler eller streng rengøring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ FEP med lukning.
- Autoklaverbar og gennemsigtig
- Kemisk og korrosionsbestandig
- Tåler -105 °C til +150 °C (-157 °F til +302 °F)
- Lækagesikker† , ETFE skruelåg medfølger
- Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering
Garanti : 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Materiale | Teflon FEP |
| nr. pr. sag | 8/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Temperaturområde (metrisk) | -100 °C til 260 °C |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.