Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Multifunktionelle polycarbonatkrukker med låg
Kapacitet (metrisk):
2,2 l
4,7 l
8,3 l
Diameter (metrisk):
133 mm
168 mm
222 mm
Højde (metrisk):
191 mm
235 mm
254 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udfør en række forskellige applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Multifunktionelle polykarbonatglas med låg, som kan bruges som vandbade, akvarier/terrarier eller frysetørrekamre. Disse PC-krukker kan bruges over et bredt temperaturområde (-135° til +135 °C). Flade låg tillader stabling for at spare plads.
Funktioner:
- Bor, bank eller anbring klemmer på krukker for at fastgøre varme- eller køleudstyr
- Meget holdbare 1/8 tommer tykke vægge gør disse krukker nyttige som vandbade, akvarier, terraria eller frysetørrekammer
- Autoklaverbar
Bemærk:
- Krukken DS5300-0507 er velegnet til vakuumapplikationer, hvis den ikke er autoklaveret
.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1 gal. |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 4,7 l |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485:2003 |
| Temperaturområde | -135 °C til +135 °C |
| Type | Jar with Cover |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 1 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Højde (engelsk) | 9,2 tommer. |
| Vis mere |