Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Multifunktionelle polycarbonatkrukker med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10024840
Kapacitet (metrisk):
2,2 l
4,7 l
8,3 l
Diameter (metrisk):
133 mm
168 mm
222 mm
Højde (metrisk):
191 mm
235 mm
254 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10024840
Brand: Thermo Scientific™ DS53000507
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør en række forskellige applikationer med polycarbonatkrukker med låg til flere formål, som kan bruges som vandbade, akvarier/terrarier eller frysetørrekamre.
Udfør en række forskellige applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Multifunktionelle polykarbonatglas med låg, som kan bruges som vandbade, akvarier/terrarier eller frysetørrekamre. Disse PC-krukker kan bruges over et bredt temperaturområde (-135° til +135 °C). Flade låg tillader stabling for at spare plads.
Funktioner:
  • Bor, bank eller anbring klemmer på krukker for at fastgøre varme- eller køleudstyr
  • Meget holdbare 1/8 tommer tykke vægge gør disse krukker nyttige som vandbade, akvarier, terraria eller frysetørrekammer
  • Autoklaverbar
Bemærk:
  • Krukken DS5300-0507 er velegnet til vakuumapplikationer, hvis den ikke er autoklaveret
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 2,2 l
Temperaturområde -135 °C til +135 °C
Type Jar with Cover
Materiale Polycarbonat
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 191 mm
Diameter (engelsk) 5,2''
Diameter (metrisk) 133 mm