Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Multi-flaskestativ
Artikelnummer. 10122641
Skift visning
Holder:
Flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10122641 Flasker Hver
1 options
Artikelnummer. 10122641 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS59960871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 DKK
    551.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.12 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hold op til otte 500 ml runde eller firkantede flasker sikkert ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Multi-flaskestativ.
Hold op til otte 500 ml runde eller firkantede flasker sikkert ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Multi-flaskestativ. Flasker passer tæt mellem det øverste gitter og indstøbte fordybninger på den nederste bakke. Den er også anvendelig som BOD flaskeholder.
  • Håndtag teleskoper i stativ for praktisk opbevaring
  • Autoklaverbar
  • Dimensioner (med håndtag forlænget): 33,0x 19.4x 22,9 cm; højde med håndtag teleskoperet ind i stativ: 16,5 cm
Genbrug venligst bølgepapkartonerne og eventuelle LDPE-poser Nalgene produkter leveres i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rack Multi-Bottle PC
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Flasker
Stillinger 8
Form Rund; Firkant
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Produkttype Flaskeholder