Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Opbevaringsbokse til mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520858
Array:
8 x 8
9 x 9
Til brug med (udstyr):
0,2 ml rør
0,5 ml rør
1,5-ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10132541
Brand: Thermo Scientific™ 50555002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver sikkert ved hjælp af disse mikrocentrifugerørs opbevaringsbokse.
Opbevar prøver sikkert vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Opbevaringsbokse til mikrocentrifugerør. Højtemperatur polyurethanskumindsats holder sikkert 64 eller 81 mikrocentrifugerør i størrelsen 0,2, 0,5 eller 1,5 ml.
  • Bund konstrueret af hvid polycarbonat
  • Gennemsigtigt polycarbonat låg har trykt gitter til lagerformål
  • Butik fra -211° til +250 °F (-135° til +121 °C)
  • Låget accepterer markør for kasse- og røridentifikation og er nøglen til at orientere for- og bagsiden af kassen
  • Lx Wx H: 5,25x 5,25x 2 tommer. (13x 13x 5 cm)
Bemærk:
Ikke til brug i flydende fase af flydende nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsboks til mikrocentrifugerør
Array 8 x 8
Farve Hvid
Holder Mikrorør (0,2 ml)
Materiale Polyurethanskum, Polycarbonat
Stillinger 64
Form Firkant
Til brug med (udstyr) 0,2 ml rør
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 4