Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Opbevaringsbokse til mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10189900
Skift visning
Array:
8 x 8
9 x 9
Til brug med (udstyr):
0,2 ml rør
0,5 ml rør
1,5-ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10189900 9 x 9 0,5 ml rør Pakke med 4
10132541 8 x 8 0,2 ml rør Pakke med 4
10149950 8 x 8 1,5-ml rør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10189900 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50555005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    635.44 DKK / Pakke med 4
    Spare 99.56 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opbevar prøver sikkert ved hjælp af disse mikrocentrifugerørs opbevaringsbokse.
Opbevar prøver sikkert vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Opbevaringsbokse til mikrocentrifugerør. Højtemperatur polyurethanskumindsats holder sikkert 64 eller 81 mikrocentrifugerør i størrelsen 0,2, 0,5 eller 1,5 ml.
  • Bund konstrueret af hvid polycarbonat
  • Gennemsigtigt polycarbonat låg har trykt gitter til lagerformål
  • Butik fra -211° til +250 °F (-135° til +121 °C)
  • Låget accepterer markør for kasse- og røridentifikation og er nøglen til at orientere for- og bagsiden af kassen
  • Lx Wx H: 5,25x 5,25x 2 tommer. (13x 13x 5 cm)
Bemærk:
Ikke til brug i flydende fase af flydende nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Holder Mikrorør (0,5 ml)
Materiale Polyurethanskum, Polycarbonat
Stillinger 81
Form Firkant
Til brug med (udstyr) 0,5 ml rør
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 4
Produkttype Opbevaringsboks til mikrocentrifugerør
Array 9 x 9