Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikrocentrifugerørstativ: ResMer™ Produktionsteknologi
Beskrivelse
Spar laboratorieplads med stablelige Thermo Scientific™ Nalgene™ mikrocentrifugerørstativer. Disse kemikalieresistente stativer har støbte bogstaver og tal for nem identifikation. Thermo Scientific™ ResMer™ Produktionsteknologien bevarer sin farve og ydeevne i barske laboratoriemiljøer. Stativer er nyttige i et bredt temperaturområde op til 121 °C og har god kemisk resistens.
- Nyttig i et bredt temperaturområde og udviser god kemisk modstand
- Stab enten fuld eller tom for at spare plads på bordpladen
- Autoklaverbar
- Hvert hul har indbyggede bogstaver og tal for nem identifikation af prøverne
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rack-mikrorør med 1,5 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Mikrorør (1,5 ml) |
| Materiale | RESMER |
| Stillinger | 24 |
| Stabelbar | Ja |
| nr. pr. sag | 8 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,75 x 3,5 x 2 tommer (14,3 x 9,0 x 5,2 cm) |
| Vis mere |