Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metrisk ikke-phthalat PVC-rør
Artikelnummer. 16585140
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
15,0 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm
11,0 mm
12,0 mm
13,0 mm
14,0 mm
16,0 mm
20,0 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16585140 4,0 mm 6,0 mm 25 m Hver
16595140 4,0 mm 7,0 mm 25 m -
16505150 5,0 mm 8,0 mm 25 m -
16515150 6,0 mm 9,0 mm 25 m -
16525150 6,0 mm 10,0 mm 25 m Hver
16535150 7,0 mm 10,0 mm 25 m -
16545150 8,0 mm 11,0 mm 25 m -
16555150 8,0 mm 12,0 mm 25 m Hver
16565150 9,0 mm 13,0 mm 25 m -
16575150 10,0 mm 14,0 mm 25 m Hver
16585150 12,0 mm 16,0 mm 25 m -
16595150 15,0 mm 20,0 mm 10 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16585140 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87030406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.00 DKK
    487.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.68 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Etabler en tæt pasform med metriske fittings. Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, fremstillet af harpiks af højeste kvalitet, fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS, CA Prop 65
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metrisk non-phthalate klar plast PVC-rør er fremstillet af de højeste kvalitet harpiksmaterialer og fungerer som klassisk Nalgene 180 slanger, men er fri for orthophthalat DEHP blødgørere. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og overholder Californiens forslag 65. Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række laboratoriekemikalier og giver ikke lugt eller smag, hvilket gør denne slange ideel til en bred vifte af ikke-mediale, generelle laboratorie-, forsknings- og farmaceutiske applikationer.
  • Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, lavet af harpikser og blødgørere af højeste kvalitet
  • Fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler
  • Tilbydes i ægte metriske størrelser, der passer til dit laboratorieinstrumentering og udstyr
  • Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række kemikalier - demonstrerer dimensionsstabilitet
  • Svarer til Tygon™ E-3603 rør
  • Mærket med ID og lovoverholdelse samt med 12 tommer intervaller for nem identifikation og måling
  • Durometer hårdhed er Shore A, 60
  • Giver ikke lugt eller smag
  • Kan skrive videre med Nalgene Lab markør
  • Glider let over glas- og plastikbeslag; griber sikkert
  • Autoklaverbar/gennemsigtig
Overholdelse
FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotoksicitet, REACH, Latex-fri, RoHS og Californien Proposition 65
Størrelse 8703-0406 er ikke trykt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-fri, RoHS og CA Prop 65
Oversigt Metrisk ikke-phthalat PVC-rør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4,0 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 0,24 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6,0 mm
Samlet længde (engelsk) 82 ft.
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (engelsk) 0,04 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Emballagemængde 1 stykke slange 25m i længden
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Autoklav, gas, kemisk
Farve Klar
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 221 KPa ved 23 °C (73 °F), 110 KPa ved 51 °C (125 °F)
Vakuum niveau Meget lav
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 160 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttype Fleksibel slange