Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metrisk ikke-phthalat PVC-rør
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metrisk non-phthalate klar plast PVC-rør er fremstillet af de højeste kvalitet harpiksmaterialer og fungerer som klassisk Nalgene 180 slanger, men er fri for orthophthalat DEHP blødgørere. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og overholder Californiens forslag 65. Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række laboratoriekemikalier og giver ikke lugt eller smag, hvilket gør denne slange ideel til en bred vifte af ikke-mediale, generelle laboratorie-, forsknings- og farmaceutiske applikationer.
- Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, lavet af harpikser og blødgørere af højeste kvalitet
- Fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler
- Tilbydes i ægte metriske størrelser, der passer til dit laboratorieinstrumentering og udstyr
- Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række kemikalier - demonstrerer dimensionsstabilitet
- Svarer til Tygon™ E-3603 rør
- Mærket med ID og lovoverholdelse samt med 12 tommer intervaller for nem identifikation og måling
- Durometer hårdhed er Shore A, 60
- Giver ikke lugt eller smag
- Kan skrive videre med Nalgene Lab markør
- Glider let over glas- og plastikbeslag; griber sikkert
- Autoklaverbar/gennemsigtig
Overholdelse
FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotoksicitet, REACH, Latex-fri, RoHS og Californien Proposition 65
Størrelse 8703-0406 er ikke trykt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Møder FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-fri, RoHS og CA Prop 65 |
| Oversigt | Metrisk ikke-phthalat PVC-rør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,31 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8,0 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,47 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12,0 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 82 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Vis mere |