Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Magnetisk PVDF Carboy-omrører
Artikelnummer. 10441103
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10441103 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10441103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS22270020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4135.00 DKK
    3805.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 329.91 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Til brug med: 10 eller 20L Nalgene carboys med 83B lukning
Bland store mængder medier og bufferopløsning ved lav hastighed ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Magnetisk PVDF Carboy-omrører. Kan nemt justeres, så den passer til enten en 10 eller 20L Nalgene carboy med en 83B størrelse lukning. Leveres med lukning og to pumpehjul. Eliminerer behovet for at hente magneter fra din løsning.
Funktioner:
  • Til brug med en magnetisk røreplade (medfølger ikke)
  • Inkluderer lukning og to pumpehjul
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 83B
Oversigt Rørestang D x L: 1/2 x 3 in.
Til brug med (udstyr) 10 eller 20L Nalgene carboys med 83B lukning
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 588 mm
Materiale PTFE, PVDF, Rustfrit stål
nr. pr. sag 1 hv.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Omrørere
Mængde Hver
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.