Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Foret HDPE-serumhætteglaslukning til hætteglas med kontinuerligt gevind: Ikke-steril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10563955
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10563955 Hvid Pakke med 2000
10262333 Sort Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563955 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3121580021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13270.00 DKK
    12273.28 DKK / Pakke med 2000
    Spare 996.72 DKK
    7% Slukket
På lager
Eliminer behovet for en gummiprop, mens du bevarer en tæt forsegling med disse forede HDPE-serumhætteglaslukker til brug med PETG-serumhætteglas med kontinuerlig gevind.
Eliminer behovet for en gummiprop, men bevar en tæthed† forsegle med Thermo Scientific™ Nalgene™ Forede HDPE-serumhætteglaslukker til hætteglas med kontinuerligt gevind. Disse ikke-sterile polyethylen-lukke med høj densitet er til brug med PETG-serumhætteglas med kontinuerlige gevind.
Funktioner:
  • Trelags co-ekstruderet foring (LDPE-kerne mellem to beklædninger af massiv HDPE)
  • Til brug med usterile Nalgene PETG serum hætteglas
Bestillingsoplysninger:
Serum hætteglas lukninger er bulk pakket 2.000 pr. æske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Oversigt Serumhætteglaslukninger
Materiale (liner) Trelags co-ekstruderet foring (LDPE-kerne mellem to beklædning af massiv HDPE)
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 22.1 mm
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Produktlinje Nalgene
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg
Mængde 2000 Cs.
Lukkestørrelse 20-415
Til brug med (udstyr) Ikke-steril Nalgene PETG serumhætteglas
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Højde (metrisk) 14.2 mm
Produkttype Serumflaskelukning
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.