Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts gradueret cylindrisk LLDPE-tank med dæksel
Artikelnummer. 12809141
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
18.9 L
28 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12809141 28 L Hver
12899131 18.9 L Hver
10310821 37.9 L Hver
10708871 56.8 L Hver
10288680 113.6 L Hver
10182301 208 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12809141 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 541000007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 DKK
    1581.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 138.28 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
For et økonomisk alternativ til rustfrit stål, vælg Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts gradueret cylindrisk LLDPE-tank med dæksel.
For et økonomisk alternativ til rustfrit stål, vælg Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts gradueret cylindrisk LLDPE-tank med dæksel. Disse lineære, lavdensitets polyethylentanke er ideelle til mindre strenge applikationer og tilbyder fremragende modstand mod spændingsrevner. Dækslet har en udvendig flange, der strækker sig ud over fælgen, når den bruges som foring til ståltromler. Fås i størrelser fra 5 til 55 gal. (19 til 208 L).
  • Omtrentlig vægtykkelse, 0,09″ (2,4 mm)
  • Tanks er gradueret
  • 55 gal. størrelse kan bruges som liner til ståltromler
  • Fås med tap til aftapning (kat. nr. 54102)
  • Må ikke autoklaveres
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, understøttes eksternt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (engelsk) Ydre 12 tommer
Vægtykkelse 2.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 30.5 cm
Type Tank med låg
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 7,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 28 L
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 45.7 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Show More Show Less
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.