Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts gradueret cylindrisk LLDPE-tank med dæksel
Beskrivelse
For et økonomisk alternativ til rustfrit stål, vælg Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts gradueret cylindrisk LLDPE-tank med dæksel. Disse lineære, lavdensitets polyethylentanke er ideelle til mindre strenge applikationer og tilbyder fremragende modstand mod spændingsrevner. Dækslet har en udvendig flange, der strækker sig ud over fælgen, når den bruges som foring til ståltromler. Fås i størrelser fra 5 til 55 gal. (19 til 208 L).
- Omtrentlig vægtykkelse, 0,09″ (2,4 mm)
- Tanks er gradueret
- 55 gal. størrelse kan bruges som liner til ståltromler
- Fås med tap til aftapning (kat. nr. 54102)
- Må ikke autoklaveres
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, understøttes eksternt.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 13 tommer |
| Vægtykkelse | 2.4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 33 cm |
| Type | Tank med låg |
| Materiale | LLDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 15 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 56.8 L |
| Højde (engelsk) | 28 tommer |
| Højde (metrisk) | 71.1 cm |
| nr. pr. sag | 1 |
| Vis mere |
- Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
- Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.