Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts cylindrisk LLDPE-tank med dæksel og tap
Artikelnummer. p-4525595
Kapacitet (metrisk):
18.9 L
28.4 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11968457
Brand: Thermo Scientific™ 541020005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et økonomisk alternativ til rustfrit stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts cylindrisk LLDPE-tank med dæksel og tap giver fremragende modstand mod spændingsrevner.
Et økonomisk alternativ til rustfrit stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts cylindrisk LLDPE-tank med dæksel og tap giver fremragende modstandsdygtighed over for spændingsrevner og har en tap installeret til aftapning. Ideel til mindre strenge applikationer. Fås i størrelser fra 5 til 55 gal. (19 til 208 L).
  • Omtrentlig vægtykkelse: 0,09″ (2,4 mm)
  • Udstyret med Nalgene Nåletap (kat. nr. 96423) til dispensering
  • Må ikke autoklaveres
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 11''
Vægtykkelse 2.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 27.9 cm
Type Tank med låg og tap
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 18.9 L
Højde (engelsk) 15 tommer
Højde (metrisk) 38.1 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Vis mere Vis mindre
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.