Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts cylindrisk LLDPE-tank med dæksel og tap
Artikelnummer. 11990349
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
18.9 L
28.4 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11990349 208 L Hver
11968457 18.9 L Hver
11978457 28.4 L Hver
10606951 37.9 L Hver
11988457 56.8 L Hver
10728871 113.6 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11990349 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 541020055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 DKK
    3655.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 289.13 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Et økonomisk alternativ til rustfrit stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts cylindrisk LLDPE-tank med dæksel og tap giver fremragende modstand mod spændingsrevner.
Et økonomisk alternativ til rustfrit stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts cylindrisk LLDPE-tank med dæksel og tap giver fremragende modstandsdygtighed over for spændingsrevner og har en tap installeret til aftapning. Ideel til mindre strenge applikationer. Fås i størrelser fra 5 til 55 gal. (19 til 208 L).
  • Omtrentlig vægtykkelse: 0,09″ (2,4 mm)
  • Udstyret med Nalgene Nåletap (kat. nr. 96423) til dispensering
  • Må ikke autoklaveres
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 22 tommer
Vægtykkelse 2.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 55.9 cm
Type Tank med låg og tap
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 55 gal.
Kapacitet (metrisk) 208 L
Højde (engelsk) 36 tommer.
Højde (metrisk) 91.4 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Vis mere Vis mindre
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.