Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts cylindrisk LLDPE-tank med dæksel og tap
Artikelnummer. 10606951
Kapacitet (metrisk):
18.9 L
28.4 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10606951
Brand: Thermo Scientific™ 541020010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et økonomisk alternativ til rustfrit stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts cylindrisk LLDPE-tank med dæksel og tap giver fremragende modstand mod spændingsrevner.
Et økonomisk alternativ til rustfrit stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Letvægts cylindrisk LLDPE-tank med dæksel og tap giver fremragende modstandsdygtighed over for spændingsrevner og har en tap installeret til aftapning. Ideel til mindre strenge applikationer. Fås i størrelser fra 5 til 55 gal. (19 til 208 L).
  • Omtrentlig vægtykkelse: 0,09″ (2,4 mm)
  • Udstyret med Nalgene Nåletap (kat. nr. 96423) til dispensering
  • Må ikke autoklaveres
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 13 tommer
Vægtykkelse 2.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 33 cm
Type Tank med låg og tap
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 10 gal.
Kapacitet (metrisk) 37.9 L
Højde (engelsk) 20 tommer
Højde (metrisk) 50.8 cm
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Vis mere Vis mindre
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.