Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-mouth Carboy med håndtag
Beskrivelse
Opbevar og transporter faste stoffer og pulvere med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth LDPE Carboys med håndtag. Praktisk stor åbning fremmer nem rengøring og dispensering og kan rumme overhead-mixere, mens dens brede skulderhåndtag gør det nemt at bære og hælde, selv med handsker. Carboy inkluderer lækagesikre hvide polypropylen (PP) 100 mm skruelukninger.
- Konstrueret af polyethylen med lav densitet
- Gradueret til at indeholde i 1 gal. og 5 L intervaller for brugervenlighed
- Bred åbning til at rumme overhead mixere og er praktisk til tørre materialer såsom faste stoffer og pulvere
- Lækagesikker†
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 100-415 mm |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.