Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-mouth Carboy med håndtag
Artikelnummer. 10261501
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
15 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10261501 10 L Hver
10443491 15 L Hver
10667521 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10261501 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22340020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 DKK
    405.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.62 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Opbevar og transporter faste stoffer, pulvere og væsker; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Naturlig
Opbevar og transporter faste stoffer og pulvere med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth LDPE Carboys med håndtag. Praktisk stor åbning fremmer nem rengøring og dispensering og kan rumme overhead-mixere, mens dens brede skulderhåndtag gør det nemt at bære og hælde, selv med handsker. Carboy inkluderer lækagesikre hvide polypropylen (PP) 100 mm skruelukninger.
  • Konstrueret af polyethylen med lav densitet
  • Gradueret til at indeholde i 1 gal. og 5 L intervaller for brugervenlighed
  • Bred åbning til at rumme overhead mixere og er praktisk til tørre materialer såsom faste stoffer og pulvere
  • Lækagesikker†
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100-415 mm
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale LDPE
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med håndtag
Sterilitet Steril
Bind (engelsk) Brim 3 gal.
Volumen (metrisk) Rand 12 L
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.