Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Dropper Flasker: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10495893
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve unitSize
10495893 15 mL Hvid Pakke med 2000
10344153 4 mL Neutral Pakke med 2000
10120953 4 mL Hvid Pakke med 2000
10494933 8 mL Neutral Pakke med 2000
10212773 8 mL Hvid Pakke med 2000
10670334 15 mL Neutral Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10495893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3127519050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør gentagne gange pålidelig rutinedispensation med disse LDPE dråbeflasker, lavet af polyethylen med lav densitet.
Gentagne gange udføre pålidelig, rutinemæssig dispensation med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE hvide dråbeflasker. Disse flasker er lavet af lavdensitets polyethylen, og skal bruges sammen med Nalgene kontrollerede dropperspidser og lukninger.
  • Naturlige eller hvide LDPE-flasker
  • Dråbekontrolspids klikker på plads for en sikker pasform, sælges separat
  • Dråbespidsen leverer 40 eller 50 μL dråber (baseret på vand), sælges separat
  • Konsekvente, nøjagtige dråbestørrelser med Nalgene tilbehør, sælges separat
  • Farvede dropper lukninger fås, sælges separat
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Dropper flasker er bulkpakket 2000 pr. kasse. Bestille Nalgene dispenseringsspids med kontrolleret dråbe (kat. nr. 312758, 312759) og farvede lukninger (kat. nr. 312760) separat.
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 10 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dråbeflasker opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Hvide LDPE Flasker opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP nuværende udgave.
Lukning inkluderet Ja
Dropper kapacitet 15 mL
Drop Størrelse 40/50μ L
Form Rund
Højde (metrisk) 75 mm
Produkttype Droppe flaske
Til brug med (udstyr) Nalgene Kontrolleret Dropper
Bredde (engelsk) 0,96 tommer.
Højde (engelsk) 2,45 tommer.
Lukkestørrelse 15-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.