Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Dropper Flasker: Bulk Pack
Beskrivelse
Gentagne gange udføre pålidelig, rutinemæssig dispensation med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE hvide dråbeflasker. Disse flasker er lavet af lavdensitets polyethylen, og skal bruges sammen med Nalgene kontrollerede dropperspidser og lukninger.
- Naturlige eller hvide LDPE-flasker
- Dråbekontrolspids klikker på plads for en sikker pasform, sælges separat
- Dråbespidsen leverer 40 eller 50 μL dråber (baseret på vand), sælges separat
- Konsekvente, nøjagtige dråbestørrelser med Nalgene tilbehør, sælges separat
- Farvede dropper lukninger fås, sælges separat
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Dropper flasker er bulkpakket 2000 pr. kasse. Bestille Nalgene dispenseringsspids med kontrolleret dråbe (kat. nr. 312758, 312759) og farvede lukninger (kat. nr. 312760) separat.
Bemærk:
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 10 mm |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 2000 |
| nr. pr. pakke | 2000 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Dropper kapacitet | 8 mL |
| Drop Størrelse | 40/50μ L |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.