Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøvehætteglas med lukning
Beskrivelse
Opbevar prøver sikkert i Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøvehætteglas med lukning, som har en friktionspasning, snaplukning og ikke splintres som glas- eller polystyrenhætteglas.
Funktioner:
- Lige kantede hætteglas giver nem adgang til fyldning og tømning
- Friktionspasformede lukninger er helt aftagelige og klikkes på plads for nem adgang til hætteglasset
- Den gennemsigtige væg gør det muligt for brugeren at se, om flaskerne er fyldte eller tomme
- Lavdensitetspolyethylen er slagbestandig og knusesikker, selv ved temperaturer ned til -100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Prøveflaske LDPE 5 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23,6 mm |
| Materiale | LDPE |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| nr. pr. sag | 144 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Volumen (metrisk) i alt | 5 mL |
| Lukketype | Friktionspasform snap-lukning |
| Mængde | 144 sager, 12 pk. |
| Vis mere |