Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøvehætteglas med lukning
Artikelnummer. 10480421
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Højde (metrisk):
24,9 mm
35,6 mm
52,6 mm
70,9 mm
84,6 mm
107,3 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
23,6 mm
27,1 mm
37,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10480421 5 ml 24,9 mm 23,6 mm Pakke med 12
10106740 12 ml 35,6 mm 27,1 mm Pakke med 12
10607331 18 ml 52,6 mm 27,1 mm Pakke med 12
10258680 28 ml 84,6 mm 27,1 mm Pakke med 12
10460991 50 ml 70,9 mm 37,3 mm Pakke med 12
10004720 75 ml 107,3 mm 37,3 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10480421 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 62500005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 DKK
    82.07 DKK / Pakke med 12
    Spare 22.93 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Opbevar prøver sikkert i disse LDPE-prøvehætteglas med lukning, som har en friktionspasning, snap-lukning og ikke splintres som glas.
Opbevar prøver sikkert i Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøvehætteglas med lukning, som har en friktionspasning, snaplukning og ikke splintres som glas- eller polystyrenhætteglas.
Funktioner:
  • Lige kantede hætteglas giver nem adgang til fyldning og tømning
  • Friktionspasformede lukninger er helt aftagelige og klikkes på plads for nem adgang til hætteglasset
  • Den gennemsigtige væg gør det muligt for brugeren at se, om flaskerne er fyldte eller tomme
  • Lavdensitetspolyethylen er slagbestandig og knusesikker, selv ved temperaturer ned til -100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Prøveflaske LDPE 5 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 23,6 mm
Materiale LDPE
Volumen (metrisk) 5 ml
nr. pr. sag 144
nr. pr. pakke 12
Produktlinje Nalgene
Volumen (metrisk) i alt 5 mL
Lukketype Friktionspasform snap-lukning
Mængde 144 sager, 12 pk.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 24,9 mm
Produkttype Hætteglas