Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøvehætteglas med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10004720
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Højde (metrisk):
24,9 mm
35,6 mm
52,6 mm
70,9 mm
84,6 mm
107,3 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
23,6 mm
27,1 mm
37,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10004720 75 ml 107,3 mm 37,3 mm Pakke med 12
10480421 5 ml 24,9 mm 23,6 mm Pakke med 12
10106740 12 ml 35,6 mm 27,1 mm Pakke med 12
10607331 18 ml 52,6 mm 27,1 mm Pakke med 12
10258680 28 ml 84,6 mm 27,1 mm Pakke med 12
10460991 50 ml 70,9 mm 37,3 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10004720 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 62509075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00 DKK
    268.60 DKK / Pakke med 12
    Spare 9.40 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver sikkert i disse LDPE-prøvehætteglas med lukning, som har en friktionspasning, snap-lukning og ikke splintres som glas.
Opbevar prøver sikkert i Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøvehætteglas med lukning, som har en friktionspasning, snaplukning og ikke splintres som glas- eller polystyrenhætteglas.
Features:
  • Straight sided vials allow easy access for filling and emptying
  • Friction-fit closures are completely removable and snap in place for convenient vial access
  • Translucent wall allows user to see if vials are filled or empty
  • Low density polyethylene is impact resistant and shatterproof even at temperatures down to -100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sample Vial LDPE 75mL
Diameter (metrisk) Udvendig 37,3 mm
Materiale LDPE
Volumen (metrisk) 75 ml
nr. pr. sag 144
nr. pr. pakke 12
Produktlinje Nalgene
Volumen (metrisk) i alt 75 mL
Lukketype Friction-fit Snap Closure
Mængde 144 Cases, 12 Pk.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 107,3 mm
Produkttype Hætteglas