Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøveposer
Artikelnummer. 10626931
Skift visning
Længde (metrisk):
15,2 cm
20,3 cm
33 cm
45,7 cm
Bredde (metrisk):
10,2 cm
12,7 cm
15,2 cm
22,9 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10626931 45,7 cm 22,9 cm Pakke med 50
10410981 15,2 cm 10,2 cm Pakke med 50
10713461 20,3 cm 12,7 cm Pakke med 50
10126100 33 cm 15,2 cm Pakke med 250
10044620 33 cm 22,9 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Anbefales ikke til opbevaring af væsker.
Artikelnummer. 10626931 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 62550918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 DKK
    562.54 DKK / Pakke med 50
    Spare 44.46 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Anbefales ikke til opbevaring af væsker.
Hold tørre prøver tørre og fugtige prøver fugtige med disse LDPE-prøveposer, ideelle til små laboratorieartikler, botaniske prøver og andre prøver.
Hold tørre prøver tørre og fugtige prøver fugtige med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøveposer. Disse kraftige, dobbeltsporede, lavdensitets polyethylen-lynlåsposer, der er ideelle til små laboratoriegenstande, botaniske prøver og andre prøver, låses sikkert, men anbefales ikke til opbevaring af væsker.
  • Lavdensitetspolyethylen er klar for nem identifikation af indholdet
  • 4 mil tykke vægge er stærke for at beskytte dine prøver
  • Poserne er vandtætte for at holde indholdet tørt
  • Klarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kraftig dobbeltsporet lynlåspose, ideel til små laboratoriegenstande, botaniske prøver og andre prøver
Farve Klarhed
Materiale LDPE
Længde (engelsk) 18 tommer
Bredde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 45,7 cm
Bredde (metrisk) 22,9 cm