Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøveposer
Længde (metrisk):
15,2 cm
20,3 cm
33 cm
45,7 cm
Bredde (metrisk):
10,2 cm
12,7 cm
15,2 cm
22,9 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
Beskrivelse
Hold tørre prøver tørre og fugtige prøver fugtige med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøveposer. Disse kraftige, dobbeltsporede, lavdensitets polyethylen-lynlåsposer, der er ideelle til små laboratoriegenstande, botaniske prøver og andre prøver, låses sikkert, men anbefales ikke til opbevaring af væsker.
- Low-density polyethylene is clear for easy identification of contents
- 4mil thick walls are strong to protect your samples
- Bags are waterproof to keep contents dry
- Transparent
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Heavy-duty double-track zipper bag ideal for small lab items, botanical samples and other specimens |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | LDPE |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 15,2 cm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 10,2 cm |